Merck
184314
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン-d8
≥99.5 atom % D
別名:
THF-d8, オクタ重水素化テトラヒドロフラン, 重水素化テトラヒドロフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,400
5 G
¥52,100
10 G
¥86,600
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,400
5 G
¥52,100
10 G
¥86,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D8O
CAS番号:
分子量:
80.16
Beilstein:
111854
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
同位体純度
≥99.5 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.03% water
water
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラヒドロフラン-d8は、ジュウテリオトリス[ビス(トリメチルシリル)アミド]トリウムおよびジュウテリオトリス[ビス(トリメチルシリル)アミド]ウランの合成における溶媒として使用される場合があります。[1]
テトラヒドロフランの重水素化誘導体であるテトラヒドロフラン-d8(THF-d8)は、日常的なNMR分析に適した標準純度の溶媒です(品質にとってそれほど重要ではない周囲温度で実施)。これは、メタノールと酢酸の間の分子間プロトン交換反応の溶媒として関与します。この反応の速度論は、'H NMR線形解析によって研究されています。[2]10から300 cm-1の範囲でTHFおよびTHF-d8の赤外スペクトル研究が行われています。[3]
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
184314-VAR:
184314-10G:4548173110981
184314-5X10G-N:
184314-10X1G-N:
184314-5X10G-NA:
184314-1G:4548173110998
184314-10X10G:
184314-5G:4548173111001
184314-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Far-Infrared Spectrum of Tetrahydrofuran: Spectroscopic Evidence for Pseudorotation.
Lafferty WJ, et al.
J. Chem. Phys. , 42(8), 2915-2919 (1965)
Dynamic NMR study of the interference between cyclic proton exchange, selfassociation and hindered rotation of diphenylformamidine in tetrahydrofuran.
Meschede L, et al.
Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie, 92(4), 469-485 (1988)
NMR lineshape theory of superimposed intermolecular spin exchange reactions and its action to the system acetic acid/methanol/tetrahydrofuran-d8.
Limbach HH.
Journal of Magnetic Resonance, 36(3), 287-300 (1979)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
関連コンテンツ
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR分光法は、強磁場における核スピン状態を通じて分子構造と純度を解明します。