Merck
437727
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン-d8
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
別名:
THF-d8, オクタ重水素化テトラヒドロフラン, 重水素化テトラヒドロフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D8O
CAS番号:
分子量:
80.16
Beilstein:
111854
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥99.5 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
含みます
0.03 % (v/v) TMS
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.03% water
water
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラヒドロフラン-d8 (THF-d8, TDF)は、0.03% (v/v) TMS(テトラメチルシラン)を含有する重水素化 NMR 溶媒です。これは、NMR ベースの研究や分析に役立ちます。メタノールと THF-d8に溶解した酢酸との間のプロトン交換比率の 1H NMR 線形解析が報告されました。[1]また、重水素トリス[ビス(トリメチルシリル)アミド]トリウムおよび重水素トリス[ビス(トリメチルシリル)アミド]ウランの合成における溶媒として関与します。[2]THF-d8中での 15N,15N′-ジペンタ重水素フェニルホルムアミジン(DPFA)の動的 NMR 分光法が研究されています。[3]
アプリケーション
  • ルテニウム水素化物錯体への CO2 挿入に関する実験的研究および理論的研究:この研究は、ルテニウム水素化物錯体と CO2 の反応性に関するメカニズムの経路についての洞察を提供し、テトラヒドロフラン-d₈ を伴う変換などの触媒的応用に潜在的に関連する可能性がある(RRamakrishnan et al., 2016)。
  • トリメチルスズアルコキシド、アミド、ハライドおよびシクロペンタジエニル化合物の合成、構造、および NMR 化学シフト:テトラヒドロフラン-d₈ を溶媒や構造的アナログとして関与しうる配位化学の理解に役立つ、トリメチルスズ化合物の合成と構造特性評価について詳述しています(Lichtscheidl et al., 2015)。
  • 極性溶液中のピリドキサール-5′-リン酸モデル系における、低障壁および高障壁水素結合の結合に関する NMR 研究:水素結合の相互作用の研究における NMR 分光法の応用について考察し、テトラヒドロフラン-d₈を重水素化溶媒として使用することで、スペクトルの鮮明度を高めることができることを示しています(Sharif et al., 2007)。
  • 安定な炭化水素ジラジカル、トリメチレンメタンのアナログ:テトラヒドロフラン-d₈ を反応中間体を安定化させるための実験セットアップの一部として、またはラジカル安定性を試験するための溶媒として使用する、安定な炭化水素ジラジカルを調査しています(Rajca et al., 2005)。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量については、メルクの新しいオンラインポータル、 ChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか、または無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
437727-1G:4548173150284
437727-5G:4548173150291
437727-10G:4548173150277
437727-BULK:
437727-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Preparation and hydrogen-deuterium exchange of alkyl and hydride bis(trimethylsilyl) amido derivatives of the actinide elements.
Simpson SJ, et al.
Inorganic Chemistry, 20(9), 2991-2995 (1981)
NMR lineshape theory of superimposed intermolecular spin exchange reactions and its action to the system acetic acid/methanol/tetrahydrofuran-d8.
Limbach HH.
Journal of Magnetic Resonance, 36(3), 287-300 (1979)
Dynamic NMR study of the interference between cyclic proton exchange, selfassociation and hindered rotation of diphenylformamidine in tetrahydrofuran.
Meschede L, et al.
Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie, 92(4), 469-485 (1988)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf