Merck
183105
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチル-1-ブタノール
97%
別名:
ネオヘキサノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1731466
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O/c1-6(2,3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,3-ジメチル-1-ブタノールはガラス形成材料です。3,3-ジメチル-1-ブタノールの分子動態が研究されました
アプリケーション
3,3-ジメチル-1-ブタノールは、以下の用途に使用できる分枝アルカノールです:
  • ニッケルベースの単分子磁石の調製における配位子として。
  • 抗真菌剤である脂溶性アルキルパラベンの合成において。
  • 炭化水素界面活性剤を合成するための前駆体として。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
183105-BULK:
183105-1G:
183105-10G:
183105-VAR:
183105-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Barlow et al.
Biochemical pharmacology, 34(17), 3117-3122 (1985-09-01)
3,3-Dimethylbutanol (Dimbunol), a competitive inhibitor of choline dehydrogenase (CDH), and ethylcholine mustard aziridinium (ECMA), an effective irreversible inhibitor of both CDH and choline transport, were investigated for their effects upon the uptake and metabolism of [3H]choline in mice. Thirty minutes
R M Krupka et al.
The Journal of biological chemistry, 255(18), 8546-8549 (1980-09-25)
Half-saturation constants have been determined for the choline carrier with cationic substrates and their uncharged carbon analogs: (a) choline and 3,3-dimethyl-1-butanol and (b) 2-dimethylaminoethanol and isoamyl alcohol. The constants are 6.3 microM and 16 mM for the first pair, and
Single-molecule magnets: high-field electron paramagnetic resonance evaluation of the single-ion zero-field interaction in a ZnII3NiII complex.
Yang E-C, et al.
Inorganic Chemistry, 44(11), 3827-3836 (2005)
Fast magnetization tunneling in tetranickel (II) single-molecule magnets.
Yang E-C, et al.
Inorganic Chemistry, 45(2), 529-546 (2006)
Trimethylsilyl hedgehogs-a novel class of super-efficient hydrocarbon surfactants.
Czajka A, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 19(35), 23869-23877 (2017)