蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
1.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
expl. lim.
9.6 %
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(C)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-6(2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
PFNHSEQQEPMLNI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
214019-BULK:
214019-1L:
214019-250ML:
214019-50ML:
214019-VAR:
試験成績書(COA)