アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
密度
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)6(3,4)7/h5,7H,1-4H3
InChI Key
IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
129240-VAR:
129240-5G:
129240-25G:
129240-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック