Merck
136824
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチル-2-ブタノール
98%
別名:
tert-ブチルメチルカルビノール, ピナコリルアルコール, ピナコリンアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1718948
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
119-121 °C (lit.)
mp
4.8 °C (lit.)
密度
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(7)6(2,3)4/h5,7H,1-4H3
InChI Key
DFOXKPDFWGNLJU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
3,3-ジメチル-2-ブタノールは、神経剤であるソマンなどの禁止化学兵器の潜在的前駆物質です。カイロモンの合成類似体です
アプリケーション
3,3-ジメチル-2-ブタノールは、リボースおよびグルコース結合タンパク質からピナコリルメチルホスホン酸受容体への変換に使用されました
3,3-ジメチル-2-ブタノール(ピナコリルアルコール)は、次の場合に基質として使用できます。
  • 繰り返しマイクロ波加熱による二級アルコールからケトンへの酸化を研究するため。
  • 4-ピロリジノピリジンリガンドを使用してCu触媒ウルマン反応によりヨウ化アリールと反応させてアリールエーテルを調製するため。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
136824-100G:
136824-BULK:
136824-VAR:
136824-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical ionization mass spectral analysis of pinacolyl alcohol and development of derivatization method using p-tolyl isocyanate.
Murty MRVS, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 2(10), 1599-1605 (2010)
J T James et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 7(2), 135-142 (1987-04-01)
Four groups of male and female Sprague-Dawley rats were exposed for 13 weeks to 3,3-dimethyl-2-butanol (PA) at concentrations of 0.00, 0.20, 1.00 or 5.00 mg/l (1 mg/l = 240 ppm). Exposures were for 6 hr per day, 5 days per
3, 3-Dimethyl-1-butanol, a parakairomone component to Aleurodicus dispersus (Hemiptera: Aleyrodidae).
Zheng L-X, et al.
Arthropod-Plant Interactions, 7, 1-7 (2013)
Fast oxidation of secondary alcohols by the bromate-bromide system using cyclic microwave heating in acidic water
Paakkonen S, et al.
Tetrahedron Letters, 51(51), 6695-6699 (2010)
J T James et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 7(5), 307-312 (1987-10-01)
Sprague-Dawley rats were given 15, 70 and 140 min exposures to 15 mg/l 3,3-dimethyl-2-butanol, pinacolyl alcohol (PA), or 6-hour exposures to 0.2, 1.0 and 5.0 mg/l PA (1 mg/l = 240 ppm). A 50% mortality rate was obtained at the