Merck
767107
Sigma-Aldrich
Pyridine-15N, d5
98 atom % D, 98 atom % 15N, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5D515N
分子量:
85.12
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C1=C([2H])C([2H])=[15N]C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D,6+1
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-ADSFZWBGSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17.0 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)