Merck
520543
Sigma-Aldrich
Pyridine-d5 N-oxide
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥24,700
¥24,700
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥24,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D5NO
CAS番号:
分子量:
100.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥24,700
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
bp
270 °C (lit.)
mp
61-65 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[O-][N+]1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
ILVXOBCQQYKLDS-RALIUCGRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
520543-1G:
520543-BULK:
520543-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)