Merck
176230
Sigma-Aldrich
トリエチルオキソニウムテトラフルオロボラート 溶液
1.0 M in methylene chloride
別名:
Et3OBF4, Meerwein′s reagent, Triethyloxonium fluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥16,000
¥16,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥16,000
About This Item
化学式:
(C2H5)3O(BF4)
CAS番号:
分子量:
189.99
Beilstein:
3598090
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.328 g/mL at 25 °C
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ラクタムからω-アミノエステルを得る際に用いられています[1]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176230-100ML:4548173222974
176230-BULK:
176230-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthetic Communications, 18, 1625-1625 (1988)
Some detoxification methods for N-nitrosamine-contaminated wastes.
M Castegnaro et al.
IARC scientific publications, (41)(41), 151-157 (1982-01-01)
J Aguado et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 17 ( Pt 1), 49-55 (1993-02-01)
beta-Glucosidase from Penicillium funiculosum was immobilized on nylon powder previously activated with triethyloxonium tetrafluoroborate, 1,2-diaminoethane and glutaraldehyde. The activation of the nylon powder and the immobilization processes were studied and optimized for the enzyme and the matrix. A high activity
Itedale Namro Redwan et al.
The Journal of organic chemistry, 77(16), 7071-7075 (2012-07-20)
This note describes a rapid and mild strategy for the loading of alcohols and anilines onto a polystyrene triphenylmethyl (trityl) resin. High loadings were obtained in a matter of minutes by treating resin-bound trityl chloride with triethyloxonium tetrafluoroborate followed by
Enea Pagliano et al.
Analytical chemistry, 84(5), 2592-2596 (2012-02-11)
The alkylation of nitrite and nitrate by triethyloxonium tetrafluoroborate allows determination of their ethyl esters by headspace gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). In the present study, significant improvement in analytical performance is achieved using negative chemical ionization providing detection limits of