Merck
161535
Sigma-Aldrich
N-(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸 三ナトリウム塩 水和物
99%
別名:
HEDTA三ナトリウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CH2N(CH2CO2Na)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
344.20 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
mp
288 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].OCCN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H18N2O7.3Na.H2O/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19;;;;/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI Key
FHGJYTNPLCNRLG-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
N-(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸三ナトリウム塩水和物は、チオ尿素およびその誘導体と組み合わせて錯化剤として使用することにより、無電解銅メッキ液の堆積率を高めることができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
161535-100G:
161535-3KG:
161535-1KG:
161535-BULK:
161535-VAR:
161535-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The acceleration of nonformaldehyde electroless copper plating
Li J and Kohl PA
Journal of the Electrochemical Society, 149(12), C631-C636 (2002)