Merck
704083
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸無水物 溶液
1 M in methylene chloride
別名:
トリフル酸無水物 溶液, ペルフルオロメタンスルホン酸 無水物 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2F6O5S2
CAS番号:
分子量:
282.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
濃度
1 M in methylene chloride
屈折率
n20/D 1.402
密度
1.359 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
InChI Key
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
グリコシル化によるBacteroides fragilis両性イオン多糖Ai四糖繰り返し単位の合成用触媒
メノサジドメチルウロン酸ドナーの立体選択的合成用試薬
アノマーヒドロキシ糖による直接グリコシル化のための活性化剤
トリフルオロメタンスルホン酸無水物溶液は一般に、ヒドロキシル基をトリフリックエステルに変換するために使用されます。アジドアミノ酸合成用のトリフリルアジドの調製に使用できます。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
704083-100ML:4548173299631
704083-BULK:
704083-VAR:
704083-25ML:4548173299648
文書ライブラリにアクセスする
Building units for N-backbone cyclic peptides. 2. Synthesis of protected N-(ω-thioalkylene) amino acids and their incorporation into dipeptide units.
Bilan G and Gilon C
Tetrahedron, 51(38), 10513-10522 (1995)
Inhibiting EGFR dimerization using triazolyl-bridged dimerization arm mimics
Hanold L E, et al.
PLoS ONE, 10(3), e0118796-e0118796 (2015)
Tanja Peters et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 94, 141-146 (2014-09-06)
The [(18)F]fluoroethyl moiety has been widely utilized in the synthesis of (18)F-labelled compounds. The aim of this work was the reliable synthesis of [(18)F]FEtOTf with a novel strategy to increase the reactivity of the commonly used [(18)F]FEB and [(18)F]FEtOTos. [(18)F]FEtOTf
Tatsuya Higashi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 117, 155-162 (2015-09-12)
The analysis of changes in the brain neurosteroid (NS) levels due to various stimuli can contribute to the elucidation of their physiological roles, and the discovery and development of new antipsychotic agents targeting neurosteroidogenesis. We developed methods for the differential
Surendra Vutti et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(5), 782-791 (2015-03-05)
Stable primary functionalization of metal surfaces plays a significant role in reliable secondary attachment of complex functional molecules used for the interfacing of metal objects and nanomaterials with biological systems. In principle, this can be achieved through chemical reactions either