Merck
549967
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリ-tert-ブチルピリミジン
97%
別名:
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,440
5 G
¥30,460
¥9,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,440
5 G
¥30,460
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28N2
CAS番号:
分子量:
248.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
77-80 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(nc(n1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H28N2/c1-14(2,3)11-10-12(15(4,5)6)18-13(17-11)16(7,8)9/h10H,1-9H3
InChI Key
VYWSYEDVFVGRGG-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4,6-トリ-tert-ブチルピリミジン(TTBP)は、非吸湿性[1]立体障害型塩基です。[2]tert-ブチルメチルケトンとtert-ブチロニトリルとの反応によって調製することが可能です。3 TTBPは、グリコシル化反応における、2,6-ジ-tert-ブチルピリジンの適切な代替物質です。[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
549967-VAR:
549967-5G:
549967-BULK:
549967-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2, 4, 6-Tri-tert-butylpyrimidine (TTBP): A cost effective, readily available alternative to the hindered base 2, 6-di-tert-butylpyridine and its 4-substituted derivatives in glycosylation and other reactions.
Crich D, et al.
Synthesis, 2001(02), 0323-0326 (2001)
On the mechanism of the reaction between ketones and trifluoromethanesulfonic anhydride. An improved and convenient method for the preparation of pyrimidines and condensed pyrimidines.
Garcia Martinez A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(5), 1627-1630 (1992)
1-Benzenesulfinyl piperidine/trifluoromethanesulfonic anhydride: a potent combination of shelf-stable reagents for the low-temperature conversion of thioglycosides to glycosyl triflates and for the formation of diverse glycosidic linkages.
Crich D and Smith M.
Journal of the American Chemical Society, 123(37), 9015-9020 (2001)