同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
GC/MS: suitable
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.5016 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-ZGYYUIRESA-N
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175900-10G:4548173109398
175900-VAR:
175900-5G:4548173109404
175900-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック