Merck
8.08697
Sigma-Aldrich
o-キシレン
for synthesis
別名:
1,2-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1815558
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-422-2
NACRES:
NA.22
bp:
143-145 °C (lit.)
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
867 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for synthesis)
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
転移温度
flash point 30 °C
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
O-Xyleneis an aromatic hydrocarbon composed of two methyl substituents attached to adjacent carbon atoms. It has extremely low solubility in water. It is used to produce plasticizers, dyes, and pigments. Petroleum cracking produces O-Xylenes, which are used to generate phthalic anhydride, a precursor to many products, drugs, and chemicals.
アプリケーション
O-Xylene is used:
  • As an additive of dope solutions in the preparation of PES (polyethersulfone) hollow fiber membranes.
  • To produce phthalic anhydride.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.881
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Preparation and properties of polyethersulfone hollow fiber membranes with o-xylene as an additive used in membrane contactors for CO2 absorption
Ghasem N, et al.
Separation and Purification Technology, 92, 1-10 (2012)
Pyrolysis of waste tyres with zeolite USY and ZSM-5 catalysts
Boxiong S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 73(1-2), 150-157 (2007)
Fluorescence and photophysical properties of xylene isomers in water: with experimental and theoretical approaches
Muhammad Farooq Saleem K, et al.
Royal Society open science, 5(2), 171719-171719 (2018)
Mariana A Moreira et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(13), 5715-5723 (2012-03-13)
Powder, agglomerates, and tablets of the microporous zirconium(IV) terephthalate metal-organic framework UiO-66 were evaluated for the selective adsorption and separation of xylene isomers in the liquid phase using n-heptane as the eluent. Pulse experiments, performed at 313 K in the