Merck
175919
Sigma-Aldrich
m-Xylene-d10
98 atom % D
別名:
1,3-Dimethylbenzene-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4(CD3)2
CAS番号:
分子量:
116.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
テクニック
GC/MS: suitable
NMR: suitable
不純物
≤0.001% water
water
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
InChI Key
IVSZLXZYQVIEFR-ZGYYUIRESA-N
詳細
m-Xylene-d10 is a deuterated derivative of m-xylene. It has an isotopic purity of 99atom%D. The rotational spectra (range of 6 and 26.5GHz) and rotational constants of m-xylene and m-xylene-d10 have been evaluated by pulsed beam Fourier transform microwave spectroscopy.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175919-BULK:
175919-5G:4548173109411
175919-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The Microwave Spectra of m-Xylene and m-Xylene-d10. Determination of the Low Methyl Internal Rotation Barrier.
Thomsen C and Dreizler H.
Zeitschrift fur Naturforschung, A, 56(9-10), 635-640 (2001)
F Aladar Bencsath et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(14), 4079-4090 (2015-03-23)
A headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry (SPME GC-MS) method is described, to screen seafood for volatile organic compounds (VOCs) associated with petrochemical taint. VOCs are extracted from the headspace of heated sample homogenates by adsorption onto a SPME fiber