アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
80-81 °C/2 mmHg (lit.)
mp
13-16 °C (lit.)
密度
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H13Br/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,1-3H3
InChI Key
XHCAGOVGSDHHNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F
引火点(℃)
97 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253928-1KG:
253928-100G:
253928-VAR:
253928-5G:
253928-25G:
253928-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック