Merck
171506
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシベンゼンスルホン酸 溶液
65 wt. % in H2O
別名:
フェノール-4-スルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥6,300
1 L
¥19,300
¥6,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥6,300
1 L
¥19,300
About This Item
化学式:
HOC6H4SO3H
CAS番号:
分子量:
174.17
Beilstein:
1869034
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
65 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.489
密度
1.337 g/mL at 25 °C
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H6O4S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10)
InChI Key
FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
171506-5ML:
171506-250ML:
171506-BULK:
171506-1L:
171506-VAR:
171506-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A M Lambeir et al.
European journal of biochemistry, 163(1), 123-127 (1987-02-16)
For the first time elementary reactions involving chloroperoxidase compounds I and II have been investigated. A multi-mixing stopped-flow apparatus was used to study the kinetics of the reactions of compounds I and II with ascorbic acid, ferrocyanide and p-phenolsulfonic acid.
Makoto Hagiwara et al.
Mutation research, 603(2), 111-120 (2006-01-13)
To assess the genotoxicity of 14 chemical agents used as locally applied agents in dental practice, the ability of these agents to elicit chromosome aberrations was examined using Syrian hamster embryo (SHE) cells. Chromosome aberrations in SHE cells were induced
[Effect of phenolsulfonic acid on cultured V79 cells].
T Yokka
Shigaku = Odontology; journal of Nihon Dental College, 75(1), 50-62 (1987-06-01)
Operational stability of immobilised horseradish peroxidase in mini-packed bed bioreactors.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 28(2), 121-128 (2004)
Toxicity and uptake potential of an acrylic polymer comonomer and its biological degradation products.
F R Johannsen et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 40(3), 325-331 (1988-03-01)