安全性情報
8.00105
Sigma-Aldrich
2,5-Hexanedione
for synthesis
別名:
2,5-Hexanedione, Acetonylacetone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2
CAS番号:
分子量:
114.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
203-738-3
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
0.6 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
400 °C
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
85-87 °C/26.6 hPa
mp
-5.4 °C
転移温度
flash point 79 °C
密度
0.974 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(CCC(=O)C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.971 - 0.973
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体