Merck
251283
Sigma-Aldrich
スルファニル酸 ナトリウム塩 水和物
97%
別名:
4-aminobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(H2N)C6H4SO3Na·xH2O
CAS番号:
分子量:
195.17 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
97%
形状
crystals
SMILES記法
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
VDGKZGAQOPUDQL-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
251283-250G:
251283-VAR:
251283-50G:
251283-BULK:
251283-1KG:
251283-5KG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート