Merck
8.40015
Sigma-Aldrich
Phenolsulfonic acid
(65% solution in water) for synthesis
別名:
4-Hydroxybenzenesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
有効性
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
密度
1.33 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 65.0 - 75.0 %
Water (K. F.): 25.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1