Merck
164739
Sigma-Aldrich
(+)-S-トリチル-L-システイン
97%, for peptide synthesis
別名:
S-トリチル-L-システイン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,000
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,000
About This Item
化学式:
(C6H5)3CSCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
363.47
Beilstein:
2339626
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
(+)-S-トリチル-L-システイン, 97%
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D +115°, c = 0.8 in 0.04 M ethanolic HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182-183 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C22H21NO2S/c23-20(21(24)25)16-26-22(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20H,16,23H2,(H,24,25)/t20-/m0/s1
InChI Key
DLMYFMLKORXJPO-FQEVSTJZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(+)-S-トリチル-L-システインは、非天然含硫アミノ酸であり、液相ペプチド合成(SPPS)の試薬として一般的に使用されています。[1][2]ペプチド金属相互作用を介したカチオンセンシングアプリケーションソリューションのための、HBTUペプチドカップリング試薬を用いた置換フェロセノイルペプチド複合体を合成する金属結合剤としても使用されます。[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
164739-VAR:
164739-5G:
164739-BULK:
164739-1G:
164739-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Design, synthesis, and evaluation of a novel prodrug, a S-trityl-l-cysteine derivative targeting kinesin spindle protein
Fukai R, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 215, 113288-113288 (2021)
James A D Good et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(5), 1878-1893 (2013-02-12)
The mitotic kinesin Eg5 is critical for the assembly of the mitotic spindle and is a promising chemotherapy target. Previously, we identified S-trityl-L-cysteine as a selective inhibitor of Eg5 and developed triphenylbutanamine analogues with improved potency, favorable drug-like properties, but
Frank Kozielski et al.
Proteomics, 8(2), 289-300 (2008-01-11)
Mitotic kinesins represent potential drug targets for anticancer chemotherapy. Inhibitors of different chemical classes have been identified that target human Eg5, a kinesin responsible for the establishment of the bipolar spindle. One potent Eg5 inhibitor is S-trityl-L-cysteine (STLC), which arrests
Total synthesis of didmolamides A and B
You Shu-Li and Kelly JW
Tetrahedron Letters, 46(15), 2567-2570 (2005)
Sébastien Brier et al.
Journal of molecular biology, 360(2), 360-376 (2006-06-20)
The mitotic kinesin Eg5 plays an essential role in establishing the bipolar spindle. Recently, several antimitotic inhibitors have been shown to share a common binding region on Eg5. Considering the importance of Eg5 as a potential drug target for cancer