Merck
162620
Sigma-Aldrich
N-Z-L-アスパラギン酸
99%
別名:
Z-L-アスパラギン酸, Z-Asp-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,160
¥9,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,160
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS番号:
分子量:
267.23
Beilstein:
2336722
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]23/D +8.6°, c = 7 in acetic acid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
117-119 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI Key
XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
162620-5G:
162620-BULK:
162620-25G:
162620-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xilong Wu et al.
Advanced healthcare materials, 7(11), e1800121-e1800121 (2018-03-28)
Autophagy is a homeostatic lysosome-dependent metabolic process to eliminate damaged or dysfunctional cellular organelles, which is closely associated with tumor progression. Indocyanine green (ICG) can convert NIR light energy to localized heat for cancer cell and tissue ablation. However, the
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1