Merck
A9256
Sigma-Aldrich
L-アスパラギン酸
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-(+)-アミノコハク酸, (S)-アミノブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
133.10
Beilstein:
1723530
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-アスパラギン酸, reagent grade, ≥98% (HPLC)
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder, crystals or chunks
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 5 mg/mL
0.5 M HCl: 50 mg/mL (with heat)
1 M NaOH: 50 mg/mL
SMILES記法
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
アプリケーション
L-アスパラギン酸は、出芽酵母を培養するための合成ドロップアウト培地の一成分として使用されています。非酵素的糖新生の研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アスパラギン酸は非必須アミノ酸です。尿素回路、Krebs回路、DNA代謝に関与しています。
速やかなシナプス興奮をもたらす主要な神経伝達物質です。
速いシナプス興奮を伝える主要な神経伝達物質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9256-1G:
A9256-100G:
A9256-5G:
A9256-10MG:
A9256-BULK:
A9256-1KG:
A9256-VAR:
A9256-5KG:
A9256-25G:
A9256-10MG-KC:
A9256-500G:
A9256-1G-KC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Method for Multiplexing CRISPR/Cas9 in Saccharomyces cerevisiae Using Artificial Target DNA Sequences
Rachael M. Giersch and Gregory C. Finnigan
Bio-protocol, 7(18), 1-24 (2017)
Eric R. Braverman
The Healing Nutrients Within: Facts, Findings, and New Research on Amino Acids, 1-504 (2007)
Nonenzymatic gluconeogenesis-like formation of fructose 1,6-bisphosphate in ice.
Messner CB
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114(28), 7403-7407 (2017)
Jorge S Valadas et al.
Neuron, 98(6), 1155-1169 (2018-06-12)
Parkinson's disease patients report disturbed sleep patterns long before motor dysfunction. Here, in parkin and pink1 models, we identify circadian rhythm and sleep pattern defects and map these to specific neuropeptidergic neurons in fly models and in hypothalamic neurons differentiated
Eran Mick et al.
eLife, 9 (2020-05-29)
Mitochondrial dysfunction is associated with activation of the integrated stress response (ISR) but the underlying triggers remain unclear. We systematically combined acute mitochondrial inhibitors with genetic tools for compartment-specific NADH oxidation to trace mechanisms linking different forms of mitochondrial dysfunction