蒸気圧
0.27 psi ( 54 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.697 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp
−41.5 °C (lit.)
密度
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
InChI Key
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In a novel protocol for synthesizing 7-ethoxy-1-(p-ethylphenoxy)-3,7-dimethyl-2-octene, a synthetic juvenile hormone mimic of trans,trans,cis-10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyltrideca-2,6-dienoate.[3]
- To synthesize 1,2,3-diazaphosphinane, 1,2,3-thiazaphosphinine and 1,2-azaphosphole bearing a chromone ring.[4]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
157783-500ML:
157783-BULK:
157783-VAR:
157783-100G:
157783-5ML:
157783-2.5L:
157783-5G:
157783-100ML:
157783-1KG:
157783-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック