Merck
276820
Sigma-Aldrich
三臭化リン 溶液
1.0 M in methylene chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥10,700
800 ML
¥23,900
¥10,700
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥10,700
800 ML
¥23,900
About This Item
化学式:
PBr3
CAS番号:
分子量:
270.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,700
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.488 g/mL at 25 °C
SMILES記法
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
InChI Key
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
276820-VAR:
276820-BULK:
276820-800ML:4548173224718
276820-100ML:4548173224701
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'