Merck
277541
Sigma-Aldrich
trans,trans-ファルネソール
96%
別名:
(E,E)-3,7,11-トリメチル-2,6,10-ドデカトリエン-1-オール, trans,trans-3,7,11-トリメチル-2,6,10-ドデカトリエン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,480
10 G
¥41,600
¥7,480
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,480
10 G
¥41,600
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
222.37
Beilstein:
1723039
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
96%
¥7,480
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
137 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI Key
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
trans,trans-ファルネソールは、セスキテルペンアルコールであり、多くの精油、柑橘類、プロポリス、および植物由来の食品や飲料に共通して含まれています。医薬品や化粧品に使用できる有効な生体活性剤です。[1][2][3]
アプリケーション
trans,trans-ファルネソールは、下記の合成において使用されてきました:
  • Cecropia (ケクロピア) 幼若ホルモン[4]
  • テルペン類、例えばスクワレン[5]、センブラノイド[6]及びホルスコリン[7][8]
その他情報
さまざまな精油に存在するセスキテルペンアルコ-ルです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
277541-10G:
277541-VAR:
277541-1G:
277541-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 34, 1721-1721 (1993)
Influences of trans-trans farnesol, a membrane-targeting sesquiterpenoid, on Streptococcus mutans physiology and survival within mixed-species oral biofilms
Jeon J-G, et al.
International Journal of Oral Science, 3, 98-106 (2011)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5803-5803 (1994)
Tetrahedron, 50, 139-139 (1994)
Tetrahedron, 49, 2457-2457 (1993)
質問
  1. What is the storage condition of this product?
    1 回答
    1. This product is stored at room temperature. Keep the container tightly closed. For more safety handling information, please see the product Safety Data Sheet: https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/277541.