Merck
63035
Sigma-Aldrich
マグネシウム
purum, for Grignard reactions, ≥99.5%, turnings
別名:
マグネシウム元素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥99.5%
形状
turnings
自己発火温度
950 °F
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
reagent type: reductant
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
マグネシウム削りくずは、主にさまざまな反応中間体を合成するためのグリニャール試薬の調製に使用されます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63035-250G-F:
63035-VAR-F:
63035-6X1KG-F:
63035-BULK-F:
63035-1KG-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Convenient synthesis of perfluoroalkyltrifluoroborates.
Sprenger JA
Journal of Fluorine Chemistry, 206, 54-60 (2018)
Spectroscopic and electrical characterization of ?, ?-bisdiphenylene-?-phenylallyl radical as an organic semiconductor.
Matsui Y
Research on Chemical Intermediates, 1-10 (2018)
Medium band gap conjugated polymers from thienoacene derivatives and pentacyclic aromatic lactam as promising alternatives of poly (3?hexylthiophene) in photovoltaic application.
Gao P
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 56(1), 85-95 (2018)
Shuvendu Biswas et al.
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate
Benjamin Chaigne-Delalande et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6142), 186-191 (2013-07-13)
The magnesium transporter 1 (MAGT1) is a critical regulator of basal intracellular free magnesium (Mg(2+)) concentrations. Individuals with genetic deficiencies in MAGT1 have high levels of Epstein-Barr virus (EBV) and a predisposition to lymphoma. We show that decreased intracellular free
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。