Merck
152730
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-メトキシピリジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥16,900
¥16,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥16,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6ClNO
CAS番号:
分子量:
143.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
密度
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
COc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H6ClNO/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
InChI Key
VAVGOGHLNAJECD-UHFFFAOYSA-N
詳細
The FT-Raman and Fourier transform infrared (FTIR) spectra of 2-Chloro-6-methoxypyridine has been studied[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
152730-5G:
152730-BULK:
152730-VAR:
152730-25G:
152730-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(5), 1625-1632 (2011-03-09)
The Fourier transform infrared (FTIR) and FT-Raman spectra of 2-chloro-6-methoxypyridine have been recorded in the range 3700-400 and 3700-100 cm(-1), respectively. The complete vibrational assignment and analysis of the fundamental modes of the compound was carried out using the observed