Merck
D137006
Sigma-Aldrich
2,6-ジメトキシピリジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥21,300
¥21,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥21,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO2
CAS番号:
分子量:
139.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-9-6-4-3-5-7(8-6)10-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
IBTGEEMBZJBBSH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D137006-25G:
D137006-100G:
D137006-BULK:
D137006-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)