Merck
151483
Sigma-Aldrich
9-エチル-3-カルバゾールカルボキシアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥19,200
¥19,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥19,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO
CAS番号:
分子量:
223.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
85-87 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc2n(CC)c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-16-14-6-4-3-5-12(14)13-9-11(10-17)7-8-15(13)16/h3-10H,2H2,1H3
InChI Key
QGJXVBICNCIWEL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde was used in the synthesis of poly(vinyl acetal)s (PVAcs)[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
151483-VAR:
151483-100G:
151483-BULK:
151483-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly (vinyl acetal) s containing electron-donor groups: Synthesis in homogeneous phase and their thermal properties.
Fernandez MD, et al.
Reactive functional Polymers, 68(1), 39-56 (2008)
Ramasamy Raj Kumar et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 310-327 (2016-11-14)
Formation of ruthenium(II) complexes of the type [RuH(CO)(PPh
Agata Głuszyńska et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(5) (2019-03-13)
Microwave formylation of carbazole derivatives was investigated and 3-monoaldehydes were obtained in high yield. A potential DNA-binding ligand, 3-[(3-ethyl)-2-vinylbenzothiazolium]-9-N-ethyl carbazole iodide, was synthesized and characterized including spectral properties (UV-Vis absorption and fluorescence spectra). The binding selectivity and affinity of three