Merck
750050
Sigma-Aldrich
N-(4-ホルミルフェニル)カルバゾール
97%
別名:
4-(9H-カルバゾール-9-イル)ベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥38,100
¥38,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥38,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H13NO
CAS番号:
分子量:
271.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥38,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
155-160 °C
SMILES記法
O=Cc1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C19H13NO/c21-13-14-9-11-15(12-10-14)20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-13H
InChI Key
RPHLDCKUUAGNAC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750050-VAR:
750050-5G:
750050-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
有機エレクトロニクスは、シリコンベースの技術を凌ぐ再生可能エネルギーソリューションを約束します。