Merck
144037
Sigma-Aldrich
1-ピレンカルボキシアルデヒド
99%
別名:
1-ピレンアルデヒド, 1-ピレンカルバルデヒド, 1-ホルミルピレン, 3-ピレニルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H10O
CAS番号:
分子量:
230.26
Beilstein:
1874889
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
liquid
mp
123-126 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H10O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
InChI Key
RCYFOPUXRMOLQM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-ピレンカルボキシアルデヒド(PCA)は、ピレン部分と1つのアルデヒド基を持つ二官能性分子です。ピレン部分は、π-π スタッキングを介してカーボンナノチューブ(CNT)の側壁と相互作用し、その結果、CNT表面にPCAが均一に固定化されます。したがって、CNTの表面官能化のために広く使用されています。また、蛍光化学受容器の製造のためにも使用できます。
特徴および利点
温度にともなう可逆的な調節特性を示し、その特性は溶媒の環境に依存します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
144037-VAR:
144037-1G:
144037-50G:
144037-BULK:
144037-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Ashutosh Ghosh et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 204, 425-431 (2018-07-04)
Edge-oxidized graphene oxide (EOGO) nanosheets are good acceptors of electrons. We have employed a suitably designed pyrene-tailed fluorescent probe to establish that the electron acceptability of EOGO can be tuned by undulation of the GO sheet. Comparison between EOGO and
Yunyan Gao et al.
Talanta, 178, 663-669 (2017-11-16)
This work reports a facile strategy for the synthesis of water-soluble fluorescent probes Pyr1 and Pyr2, which have carboxyl and hydroxyl group in the side chain of thioacetal moiety, respectively. Pyr1-2 exhibit exclusively selective turn-on fluorescence response towards Hg
Tamara Zoltan et al.
Scientia pharmaceutica, 78(4), 767-789 (2010-12-24)
The synthesis of the meso-tetra(pyren-1-yl)porphyrin (1) was successfully accomplished by means of the pyrrole condensation with pyrene-1-carb-aldehyde in acidic media. Its metallization was carried out in an almost quantitative yield to obtain the corresponding complexes of Ni(II) (2), Cu(II) (3)
Aqueous Dispersion and Temperature Induced Reversible Fluorescence Properties of 1-Pyrenecarboxaldehyde
Ashaduzzaman, Md, and Masashi Kunitake
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 1, 55-62 (2013)
Synthesis and characterization of surface-grafted, hyperbranched polymer films containing fluorescent, hydrophobic, ion-binding, biocompatible, and electroactive groups
Bruening, Merlin L., et al.
Langmuir, 13(4), 770-778 (1997)