Merck
661023
Sigma-Aldrich
ヒドロキシ(シクロオクタジエン)ロジウム(I)ダイマー
greener alternative
95%
別名:
(シクロオクタジエン)ロジウム 水酸化物 ダイマー, 1,5-シクロオクタジエン)ヒドロキシロジウム ダイマー, [Rh(OH)(1,5-cod)]2, ビス(シクロオクタジエン)ジヒドロキソジロジウム, ビス[(1,2,5,6-η)-1,5-シクロオクタジエン]ジ--μ-ヒドロキシジロジウム, ビス[(1,5-シクロオクタジエン)(ヒドロキシ)ロジウム]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥46,400
1 G
¥56,700
¥46,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥46,400
1 G
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26O2Rh2
CAS番号:
分子量:
456.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥46,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
199 °C (dec.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O[Rh].O[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2H2O.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H2;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChI Key
IUAQXTGDGDIMOD-MIXQCLKLSA-L
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。より詳細な情報についてはこちらをクリックしてください。
アプリケーション
キラル3,3-二置換-1-インダノンの合成においてR-BINAPまたはR-SEGPHOS®リガンドと共に使用されるロジウム触媒[1]
環境により配慮したエステル、アミドおよびカルボン酸の合成のために末端アルキンへの酸素化付加を行うための触媒。
エステル、アミド、およびカルボン酸の合成のための末端アルキンへのロジウム触媒酸素付加
法的情報
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
661023-VAR:
661023-1G:4548173923031
661023-BULK:
661023-250MG:4548173923048
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rhodium-catalyzed asymmetric synthesis of 3,3-disubstituted 1-indanones.
Ryo Shintani et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(20), 3735-3737 (2007-04-05)
資料
Discover the role of boronic acids in enantioenriched C(sp2)–C(sp2) product synthesis, specifically the rhodium-catalyzed Suzuki–Miyaura-type arylations of allylic halides and cyclobutenes.