Merck
683175
Sigma-Aldrich
Chiralyst P374
Umicore
別名:
ビス(ノルボルナジエン)ロジウム(I)テトラフルオロボラート, Rh(nbd)2BF4, ビス(ノルボルナジエン)(テトラフルオロボラト)ロジウム, ビス(ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2,5-ジエン)ロジウム テトラフルオロボラート, Rh(nbd)2BF4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Rh(NBD)BF4
CAS番号:
分子量:
373.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
136.9-139.9 °C
SMILES記法
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C3C4C=CC3C=C4
InChI
1S/2C7H8.BF4.Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h2*1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1/t2*6-,7+;;
InChI Key
HAYDJWBQWOEERB-JAGGYEKFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ビス(ノルボルナジエン)ロジウム(I)テトラフルオロボラートは、c以下の合成反応の触媒として使用されます:
  • アリールボロン酸からブテノライドへの1,4-付加反応を介したラクトン。
  • キラルβ-アリール-置換ケトンおよびエステル。
  • β β-アリールオキシ-α,γ-不飽和エステルからの-アリールオキシカルボキシルエステル。
法的情報
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
683175-500MG:4548173287331
683175-BULK:
683175-2G:4548173287348
683175-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective Synthesis of ?-Aryloxycarboxylic Esters via Asymmetric Hydrogenation of ?-Aryloxy-?, ?-Unsaturated Esters
Stewart GW, et al.
Organic Letters, 14(21), 5440-5443 (2012)
Practical method for asymmetric addition of arylboronic acids to ?, ?-unsaturated carbonyl compounds utilizing an in situ prepared rhodium catalyst
Lukin K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(2), 929-931 (2008)
Determination of the absolute configuration of two ?v?6 integrin inhibitors for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis and investigations on the asymmetric 1, 4-addition of arylboronic acids to crotonate esters bearing a C4-oxygen substituent
Procopiou PA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 28(10), 1384-1393 (2017)
資料
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.