Merck
661058
Sigma-Aldrich
メトキシ(シクロオクタジエン)ロジウム(I)ダイマー
別名:
[Rh(OMe)(1,5-cod)]2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥39,520
1 G
¥108,300
¥39,520
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥39,520
1 G
¥108,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H30O2Rh2
CAS番号:
分子量:
484.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,520
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
192-225 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CO[Rh].CO[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2CH3O.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;2*-1;2*+1/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChI Key
BDQMDBOKWREKIT-MIXQCLKLSA-N
アプリケーション
アリ-ル-9-BBN存在下でシアノ置換不飽和エステルを環化して五員環および六員環のβ-エナミノエステルを生成する反応で用いられるロジウム触媒[1]
有機ロジウム(I)種の前駆体、カスケード1,4-付加-アルドール反応の触媒、アルコールの1,4-付加の触媒、およびヒドロホルミル化の触媒。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
661058-1G:4548173923055
661058-BULK:
661058-VAR:
661058-250MG:4548173923062
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kazuhiro Yoshida et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(37), 10984-10985 (2002-09-13)
The reaction of 9-aryl-9-borabicyclo[3.3.1]nonanes (B-Ar-9BBN) with alpha,beta-unsaturated ketones and aldehydes in the presence of 3 mol % [Rh(OMe)(cod)](2) in toluene at 20 degrees C for 2 h gave high yields of the tandem 1,4-addition-aldol reaction products with high syn selectivity.
Farnworth, M. V.; Cross, M. J.; Louie, J.
Tetrahedron Letters, 45, 7441-7441 (2004)
Tomoya Miura et al.
Organic letters, 9(5), 741-743 (2007-02-08)
[reaction: see text] Unsaturated esters possessing a pendent cyano moiety react with B-Ar-9-BBNs in the presence of a rhodium(I) catalyst to give the five- and six-membered beta-enamino esters in good yield. An (oxa-pi-allyl)rhodium(I) intermediate, formed by initial conjugate addition of