Merck
302473
Sigma-Aldrich
クロロビス(シクロオクテン)ロジウム(I), ダイマー
98%
別名:
[Rh(coe)2Cl]2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H56Cl2Rh2
CAS番号:
分子量:
717.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CCCC=CCC1.C2CCCC=CCC2.C3CCCC=CCC3.C4CCCC=CCC4
InChI
1S/4C8H14.2ClH.2Rh/c4*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h4*1-2H,3-8H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2/b4*2-1-;;;;
InChI Key
GQPAPAIPOLEZHT-XFCUKONHSA-L
アプリケーション
クロロビス(シクロオクテン)ロジウム(I)、二量体は、触媒として以下の用途に使用できます:
  • α,β-不飽和スルホニル化合物にアリールボロン酸を非対称的に1,4-付加させることにより、エナンチオマー純度を高めたgem-ジアリールスルホン酸塩を合成するため。
  • N-非保護インドールおよびピロールの直接C-アリール化。
  • C-H結合の活性化によるアレーンのカルボキシル化。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
302473-1G:4548173922089
302473-BULK:
302473-VAR:
302473-100MG:
302473-500MG:
302473-250MG:4548173922096
文書ライブラリにアクセスする
Substrate control of stereoselection in the rhodium (I) catalyzed intramolecular [4+ 2] cycloaddition reaction
O'Mahony DJR, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 1(12), 2038-2040 (2003)
Rhodium-catalyzed C-C bond cleavage reactions-an update
Korotvicka A, et al.
Current Organic Chemistry, 16(10), 1170-1214 (2012)
Direct C-arylation of free (NH)-indoles and pyrroles catalyzed by Ar- Rh (III) complexes assembled in situ
Wang X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(14), 4996-4997 (2005)
Chiral Phosphite-Olefin Ligands: Application in Rh-Catalyzed Asymmetric 1, 4-Addition of Arylboronic Acids to beta-Aryl-alpha, beta-unsaturated Sulfonates
Yue-Na Y and Ming-Hua X
Acta Chimica Sinica , 72(7), 815-819 (2014)
Fumitoshi Kakiuchi et al.
Accounts of chemical research, 35(10), 826-834 (2002-10-16)
The cleavage and addition of ortho C-H bonds in various aromatic compounds such as ketones, esters, imines, imidates, nitrile, and aldehydes to olefins and acetlylenes can be achieved catalytically with the aid of ruthenium catalysts. The reaction is generally highly
資料
Discover the role of boronic acids in enantioenriched C(sp2)–C(sp2) product synthesis, specifically the rhodium-catalyzed Suzuki–Miyaura-type arylations of allylic halides and cyclobutenes.