Merck
132195
Sigma-Aldrich
リン酸トリメチル
97%
別名:
TMP, TMPA, TMPO
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥4,820
1 KG
¥18,200
¥4,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥4,820
1 KG
¥18,200
About This Item
化学式:
(CH3O)3PO
CAS番号:
分子量:
140.07
Beilstein:
1071731
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
密度
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphate
SMILES記法
COP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3
InChI Key
WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リン酸トリメチルは、多くの有機変換で、メチル化剤および酸捕捉剤として使用される優れた双極性非プロトン性の溶媒です。
アプリケーション
リン酸トリメチルは、以下の用途で、メチル化剤として使用できます。
  • フェノール化合物の無溶媒O-メチル化によるメチルアリールエーテルの合成。
  • Ca(OH)2の存在下で、塩基として、アリール/アルキルチオールのS-メチル化によるS-メチル化生成物の合成。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
132195-250G:
132195-1KG:
132195-BULK:
132195-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yongqing Ma et al.
Analytica chimica acta, 786, 47-53 (2013-06-26)
An analytical method for the determination of 14 organophosphorus flame retardants (OPFRs), including halogenated OPFRs, non-halogenated OPFRs and triphenyl phosphine oxide (TPPO) in biological samples was developed using gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). Biological samples were extracted using microwave-assisted extraction (MAE)
Hydrolysis of acetyl dimethyl phosphate, a reactive acyl phosphate.
R Kluger et al.
Biochemistry, 11(8), 1544-1546 (1972-04-11)
R V Banerjee et al.
Biochemistry, 27(25), 9062-9070 (1988-12-13)
The transfer of 17O and/or 18O from (COOH-17O or -18O) enriched substrates to inorganic phosphate (Pi) has been demonstrated for two enzyme-catalyzed reactions involved in folate biosynthesis and glutamylation. COOH-18O-labeled folate, methotrexate, and dihydropteroate, in addition to [17O]-glutamate, were synthesized
Qingguo Meng et al.
Environmental science & technology, 45(7), 3000-3005 (2011-03-03)
Due to the neurotoxicity of organophosphate (OP) pesticides and nerve agents synthesized as military or terror agents, their safe destruction and disposal is of considerable current importance. A representative OP, trimethyl phosphate (TMP), was adsorbed onto NaX zeolite, two mesoporous
K Sundararajan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 56A(10), 1855-1867 (2000-09-16)
Trimethyl phosphate (TMP) and acetylene were codeposited in nitrogen and argon matrices and adducts of these species were identified using infrared spectroscopy. Formation of the adducts was evidenced by shifts in the vibrational frequencies of the modes involving the TMP