アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.4070 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
密度
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphate
SMILES記法
CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI Key
OXFUXNFMHFCELM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup - (own results)
引火点(℃)
61 °C - closed cup - (own results)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
554669-1KG:
554669-BULK:
554669-100G:
554669-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック