Merck
128406
Sigma-Aldrich
4-フルオロフェニルイソチオシアナート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,700
¥4,700
単価¥6,130割引23%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,700
About This Item
化学式:
FC6H4NCS
CAS番号:
分子量:
153.18
Beilstein:
636596
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,700
単価¥6,130割引23%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
228 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
官能基
fluoro
isothiocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChI Key
NFIUJHJMCQQYDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Fluorophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of thiourea derivatives[1]. It has also been used in the preparation of -(4-phenylsulfonyl)-benzoic acid hydrazide.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
128406-BULK:
128406-5G:
128406-25G:
128406-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meltem Yolal et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 38(5), 610-620 (2013-01-25)
3-Fluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)aniline (II) prepared from 3,4-difluoro nitrobenzene was converted to the corresponding Schiff bases (III) and (IV) by treatment with 4-methoxybenzaldehyde and indol-3-carbaldehyde, respectively. Treatment of amine (II) with 4-fluorophenyl isothiocyanate affordedthe corresponding thiourea derivative (V). Compound (V) was converted to
María C Soraires Santacruz et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 25(15), 4055-4063 (2017-06-11)
A series of N
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use