Merck
C105406
Sigma-Aldrich
シクロヘキシルイソチオシアナート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,010
¥8,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,010
About This Item
化学式:
C6H11NCS
CAS番号:
分子量:
141.23
Beilstein:
774525
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=C=NC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
InChI Key
MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C105406-VAR:
C105406-BULK:
C105406-25G:
C105406-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Humaira Arshad et al.
Scientific reports, 10(1), 20439-20439 (2020-11-26)
This paper reports the enhanced performance of cholesterol oxidase (COx) conjugated CdSe/ZnS quantum dots (QDs) by using water-soluble mercaptoacitic acid (MAA) as linker. The functionalized MAA-CdSe/ZnS QDs conjugated in four different dilutions of cholesterol oxidase significantly affected QDs photoluminescence intensities
Peter Ulrich et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 91(4), 824-832 (2014-09-04)
Because of emerging resistance to existing drugs, new chemical classes of antimalarial drugs are urgently needed. We have rationally designed a library of compounds that were predicted to accumulate in the digestive vacuole and then decrystallize hemozoin by breaking the
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use