アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.627 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
密度
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
476439-BULK:
476439-1G:
476439-5G:
476439-VAR:
試験成績書(COA)