安全性情報
8.18739
Sigma-Aldrich
3-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
別名:
3-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 3-methylphenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-(CH3)C6H4NCS
CAS番号:
分子量:
149.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352118
EC Index Number:
210-677-6
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
bp
243 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 106 °C
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI Key
BDPQUWSFKCFOST-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.102
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体