アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
364-366 °C (lit.)
mp
151-155 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
H2O: insoluble
SMILES記法
S1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H8S2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
InChI Key
GVIJJXMXTUZIOD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
122440-5G:
122440-100G:
122440-25G:
122440-1KG:
122440-BULK:
122440-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック