Merck
662283
Sigma-Aldrich
Bis(tert-butylcarbonyloxy)iodobenzene
97%
別名:
(Di-tert-butylcarbonyloxyiodo)benzol, 2,2-Dimethylpropanoic acid, phenyliodine complex, Bis(2,2-dimethylpropanoato-O)phenyliodide, Di-(Pivaloyloxy)iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,700
25 G
¥35,100
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,700
25 G
¥35,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23IO4
CAS番号:
分子量:
406.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: oxidant
mp
104-109 °C
官能基
iodo
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)O[I](OC(=O)C(C)(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C16H23IO4/c1-15(2,3)13(18)20-17(12-10-8-7-9-11-12)21-14(19)16(4,5)6/h7-11H,1-6H3
InChI Key
DZKPLZUSZXYHFB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
C-H結合のアミノ化において、 Rh2(esp)2触媒(662623)とともに用いられる超原子価ヨウ素試薬です[1]
以下の反応物質です。
  • Rh触媒によるアレンカルバメートのC-Hアミノ化と、その後のRu触媒によるシクロカルボニル化を介した、α,β-不飽和-γ-ラクタムの調製
  • パラジウム触媒によるジアミノ化
  • ロジウム触媒によるアレンアミド化と環化を用いた、官能基化二環式複素環化合物の調製
  • 銅触媒によるアミノオレフィンの分子内アミノアセトキシル化を介する、ピペリジンとピロリジン誘導体の調製
  • アレーンのC-Hアシロキシル化
  • 超原子価ヨウ素酸化体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
662283-VAR:
662283-BULK:
662283-25G:4548173997537
662283-5G:4548173997544
662283-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dzmitry M Zubrytski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(1) (2021-01-06)
Oxidative fragmentation of tertiary cyclopropanols with phenyliodine(III) dicarboxylates in aprotic solvents (dichloromethane, chloroform, toluene) produces mixed anhydrides. The fragmentation reaction is especially facile with phenyliodine(III) reagents bearing electron-withdrawing carboxylate ligands (trifluoroacetyl, 2,4,6-trichlorobenzoyl, 3-nitrobenzoyl), and affords 95-98% yields of the corresponding
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
資料
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.