アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
253 °C
官能基
fluoro
sulfoxide
thioether
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1cc2c(cc1F)Sc3c(cc(c(c3)F)F)[S]2=O
InChI
1S/C12H4F4OS2/c13-5-1-9-11(3-7(5)15)19(17)12-4-8(16)6(14)2-10(12)18-9/h1-4H
InChI Key
FJNMYEBXFNFTBJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
非フッ素化チアントレンS-オキシドは、カタログ番号903973としても入手でき、アニソールよりも電子が豊富なあらゆるアレーンをもたらします。
法的情報
この製品は、Studiengesellschaft Kohle mbHのライセンスに従い製造されています。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
903981-VAR:
903981-5G:
903981-BULK:
903981-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.