Documenti
K1377
Sigma-Aldrich
Kanamicina
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Kanamicina, Kanamicina A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H36N4O11 · H2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
582.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51281654
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
Origine biologica
Streptomyces kanamyceticus
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
Potenza
≥750 μg per mg (dry basis)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
applicazioni
agriculture
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Chemical structure: aminoglycoside
Kanamycin sulfate is a broad spectrum aminoglycoside-antibiotic derived from Streptomyces kanamyceticus. It is used as an additive in culture media for the isolation of group D streptococci on Kanamycin Esculin Azide Agar and for selection of transformed plant cells containing the neomycin phosphotransferase on a kanamycin-medium. Kanamycin sulfate can also be used as a selection agent for cells transformed with kanamycin B resistance gene. It is recommended for use in cell culture applications at 100μg/mL.
Applicazioni
Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus has been used in tissue culture media.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: Il prodotto agisce legandosi alla subunità ribosomiale 70S, inibendo la traslocazione e suscitando errori di codifica.
Modalità di resistenza: gli enzimi che modificano gli aminoglicosidi, inclusi acetiltransferasi, fosfotransferasi, nucleotidiltransferasi, possono alterare l′antibiotico, impedendogli di interagire con i ribosomi.
Spettro antimicrobico: La kanamicina solfato è efficace nei confronti dei batteri gram negativi e gram positivi e del micoplasma.
Avvertenza
Solutions are stable at 37°C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions can be stored at 2-8°C for long term storage.
Nota sulla preparazione
Kanamycin sulfate is soluble in water at 50 mg/mL, yielding a clear solution. It is practically insoluble in alcohol, acetone, chloroform, ether and ethyl acetate. A 1% solution in water has a pH of 6.5 to 8.5. Sterile solutions can be prepared by a sterile filtration, through a .2μm filter.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Kanamicina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1487
Kanamicina
Ampicillina
Sigma-Aldrich
A9518
Ampicillina
Cloramfenicolo BioReagent, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
C1919
Cloramfenicolo
Ampicillina BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A8351
Ampicillina
Moxalactam as a counter-selection antibiotic for Agrobacteriummediated
transformation and its positive effects on Theobroma cacao
somatic embryogenesis
Gabriela Antu'nez de Mayolo
Plant Science, 164, 607-615 (2003)
Samaneh Mosallatpour et al.
Scientific reports, 9(1), 19062-19062 (2019-12-15)
L-glutaminase importance to use in the food industry and medicine has attracted much attention. Enzymes stability has always been a challenge while working with them. We heterologously expressed and characterized a novel stable L-glutaminase from an extremophile bacterium (Cohnella sp.
Riccardo Di Mambro et al.
Current biology : CB, 29(7), 1199-1205 (2019-03-19)
Plant developmental plasticity relies on the activities of meristems, regions where stem cells continuously produce new cells [1]. The lateral root cap (LRC) is the outermost tissue of the root meristem [1], and it is known to play an important
Atef Allam et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(2), 871-878 (2014-06-11)
The role of the TNF family member CD70 in adaptive T cell responses has been intensively studied, but its function in innate responses is still under investigation. In this study, we show that CD70 inhibits the early innate response to
Mitsutaka Kitano et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4795-4803 (2014-06-11)
Highly pathogenic avian influenza A (H5N1) viruses cause severe and often fatal disease in humans. We evaluated the efficacy of repeated intravenous dosing of the neuraminidase inhibitor peramivir against highly pathogenic avian influenza virus A/Vietnam/UT3040/2004 (H5N1) infection in cynomolgus macaques.
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic