Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 121,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 224,00 € |
Informazioni su questo articolo
121,00 €
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- in the formulation of media
- in sperm collection and preparation
- in cell culture and protoplast preparation
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99% (by assay) | assay - |
| solubility H2O: 294 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 50 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 500 |
| mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) |
| product line BioReagent | product line ReagentPlus® | product line - | product line EMPROVE® EXPERT |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro di calcio
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?