Vai a
B4639
Biotina
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Sinonimo/i:
Biotina-D, Bios II, Coenzima R, Vitamina B7, Vitamina H
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
52,50 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
163,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
274,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
972,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-399-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86838
52,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mol wt
Mw 244.31 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.2 mg/mL (Solubility increases with addition of 1 N NaOH.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
General description
La biotina è anche chiamata complesso della vitamina B. È un composto biciclico che ha peso molecolare 244,31 kDa. La biotina agisce come un cofattore importante per le carbossilasi nei mammiferi. Si trova all′interno delle cellule in riserve metaboliche libere e legate.
Application
La biotina è stata usata:
  • come supplemento M199 del terreno nel sistema di coltura in vitro
  • come componente di un terreno SATO privo di siero per l′isolamento di precursori corticali oligodendrocitici (OPCs)
  • in colture di precursori biochimici per sintesi di acidi grassi de novo
  • come componente in terreni di coltura aggregati
Biochem/physiol Actions
Vitamina essenziale che è importante per il metabolismo di aminoacidi ed energia e la sintesi di acidi grassi. È un gruppo prostetico in quattro famiglie di carbossilasi nei mammiferi e facilita il legame ed il trasferimento di anidride carbonica.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
9182719606B1116000
Biotina powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
B4639
Biotina
Biotina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91827
Biotina
Biotina tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
19606
Biotina
Biotina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B1116000
Biotina
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
tested according to Ph. Eur.
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
solubility
H2O: 0.2 mg/mL (Solubility increases with addition of 1 N NaOH.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–5 di 5 domande  
  1. Can I dilute it in H2O for 1mg/ml stock concentration, aliquot and store at -20C?
    1 risposta
    1. Biotin is soluble directly in water at 0.22 mg/mL, a 1 mg/mL solution is water is not achievable. However, this product is tested for solubility at 50 mg/mL in 2 N NaOH. Concentrated stock solutions prepared in NaOH may then be diluted in buffer, medium, or water to the desired concentration. The solution stability, when stored at ?20 °C, has not been investigated. The end user would have to determine stability. As a general practice, avoid repeated freeze/thaw cycles. Note that some versions of classical medium, such as Ham’s F12 (see product N6658) include D-Biotin. These sterile liquid media are stable for approximately 1 year at 2–8 °C. Similar stability would be expected for sterile Biotin stock solutions.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. If I would like to make 1M biotin stock (B4639), what would be the best way?
    1 risposta
    1. A 1 M solution of biotin would require a concentration of 244 mg/mL. The maximum solubility tested for this compound is 50mg/ml in 2M NaOH or NH4OH, which results in a 204 mM solution. Similar rates have been reported for DMSO. Heat and agitation may improve the solubility. However, a precipitate may form upon cooling. A search of the literature did not reveal a more efficient solvent for Biotin. The preparation of a 1M solution would have to be determined experimentally.
      Utile?
  5. Hello, How can I reconstruct biotin powder (B4639)? which solvent? and how can I prepare 50mM biotin solution for 1 ml final solution?
    1 risposta
    1. This product is soluble in 50 mg/ml 2 M NH4OH.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto