Key Documents
V900503
Sigma-Aldrich
Perossidasi
Vetec, reagent grade
Sinonimo/i:
Donatore: idrogeno-perossido ossidoreduttasi, Perossidasi di rafano
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥250 units/mg solid
PM
~44 kDa
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La perossidasi di rafano si isola dalle radici del rafano (Amoracia rusticana) e appartiene al gruppo delle perossidasi con ferroprotoporfirina. L′HRP è un polipeptide a singola catena che contiene quattro ponti disolfuro. È una glicoproteina che contiene il 18% di carboidrati. La composizione dei carboidrati include galattosio, arabinosio, xilosio, fucosio, mannosio, mannosamina e galattosamina, a seconda del singolo isozima. Il peso molecolare (circa 44 kDa) include la catena polipeptidica (33.890 Dalton), la emina con Ca2+ (circa 700 Dalton) e il carboidrato (circa 9.400 Dalton). Esistono almeno sette isoenzimi di HRP. Il punto isoelettrico degli isoenzimi della perossidasi di rafano è compreso fra 3,0 e 9,0.
Definizione di unità
Una unità di pirogallolo forma 1,0 mg di purpurogallina da pirogallolo in 20 secondi a pH 6,0 e 20 °C.
Risultati analitici
Il RZ (Reinheitszahl) è il rapporto di assorbanza A403/A275 determinato a 0,5-1,0 mg/mL in acqua deionizzata. Misura il contenuto di emina, non l′attività enzimatica. Anche preparazioni con un RZ elevato possono avere una bassa attività enzimatica.
Altre note
Per maggiori informazioni sulla perossidasi visitare la pagina www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Wen Liu et al.
Biochemical pharmacology, 85(10), 1504-1512 (2013-03-20)
NLRP3 inflammasome has been reported to be associated with various kinds of immunological diseases including colitis. However, there are few drug candidates targeting inflammasomes for the treatment of colitis. In the present study, we aimed at examining the effect of
George A Kastis et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 238(2), 209-222 (2013-04-12)
Intratracheal administration of lipopolysaccharide (LPS) in animals is a commonly used model of acute lung injury, characterized by increased alveolar-capillary membrane permeability causing protein-rich edema, inflammation, deterioration of lung mechanical function and impaired gas exchange. Technetium-99-m-labeled diethylene-triamine pentaacetatic acid ((99m)Tc-DTPA)
Naping Tang et al.
Gene, 523(2), 152-157 (2013-04-16)
Published data on the association between the myeloperoxidase (MPO) G-463A polymorphism and coronary artery disease (CAD) are inconclusive. To derive a more precise estimation of the relationship, a meta-analysis on this topic was performed. PubMed, EMBASE and Chinese national knowledge
Ting-Yuan David Cheng et al.
American journal of epidemiology, 177(10), 1106-1117 (2013-03-29)
The authors investigated associations of serum phospholipid n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and trans-fatty acids with prostate cancer risk, and whether myeloperoxidase G-463A (rs2333227) modified the associations in the Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET) (Seattle, Washington; Irvine
Marie Thérèse Droy-Lefaix et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(4), 2705-2710 (2013-03-23)
The aim of this study was to evaluate the interest of an ophthalmic eyedrop preparation containing a myosin light chain kinase (MLCK) inhibitor, ML-7, in the treatment of ocular surface. The local protective effect on the inflammation and the increase