S5395
Superoxide Dismutase from bovine erythrocytes
BioReagent, ≥3,000 units/mg protein, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine erythrocytes
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥3,000 units/mg protein
PM
32.5 kDa
Confezionamento
pkg of 15000 units
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.6-10.5
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- for measuring the superoxide radical using the electron paramagnetic resonance spin in human brain microvascular endothelial cells
- for measuring superoxide production in cytochrome C assay in peripheral blood mononuclear cells
- as a standard in characterization of hen egg SOD using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) analysis
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Risultati analitici
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.